Temperierungs-Becher
Lieferant: KGW
1351 1352 1353 1356
462-1101EA 194 CHF
462-1101 462-1102 462-1103 KGWA1356
Temperierungs-Becher
Becher
Borosilikatglas 3.3
  • Kühlmittel-Schieber max. Druck 0,5 bar
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Sehr gute Chemikalienbeständigkeit
Für das Temperieren von Flüssigkeiten. Das Temperierungs-Medium wird mit der Hilfe eines Thermostats durch das doppelwandige Mantelrohr gepumpt.