Gestelle für Hybridisierungsflaschen, Poxygrid®
Lieferant: Bel-Art
Poxygrid®
BELAF169640006EA 220 CHF
BELAF169640006
Gestelle für Hybridisierungsflaschen, Poxygrid®
Gestelle Flaschengestelle
Gestelle aus epoxidbeschichtetem, geschweißtem Stahl.
  • Einfache Reinigung
  • Bietet maximalen Schutz
  • Gute Chemikalien- und Temperaturbeständigkeit
Geeignet für Hybridisierungsflaschen mit einem Durchmesser von 40 mm und 150/300 mm lange Flaschen.
B×T×H: 137×198×130 mm