VWR® Micro Star 12, Mikrozentrifuge
Lieferant: VWR
VWR®
521-1651EA 1060 CHF
521-1651
VWR® Micro Star 12, Mikrozentrifuge
Zentrifugen Mikrozentrifugen
Sichere und benutzerfreundliche Zentrifuge mit optimaler Leistung in einer kompakten Einheit.
  • Compact design with small footprint
  • Rapid acceleration and deceleration together with quiet operation characteristics
  • Alarms for over-speed and over-heat
  • Autoclavable rotor for 12×1,5/2,0 ml tubes includes biosafety rotor lid
Sämtliche Arbeitsparameter wie Drehzahl, RZB und verbleibende Zeit werden digital eingestellt und angezeigt. Die Zentrifuge verfügt über eine automatische Klappenentriegelung, eine Pulsier-Drehfunktion für rasche, praktische Schnelldurchläufe und eine einzigartige interne Luftzirkulation, um ein Aufheizen der Proben zu verringern.
Bestellinformation: Wird mit Festwinkelrotor und Adaptern für 0,2-ml-PCR-Röhrchen (Packung mit 12 Stück) geliefert.