Schutzbrille, uvex 9405
Lieferant: Uvex
111-2613EA 20.55 CHF
111-2613
Schutzbrille, uvex 9405
Vollsichtbrillen
Die große Schutzbrille ist für die Benutzung mit normalen Brillen und filternden Halbmasken geeignet
  • Weiche Gesichts- und Nasen-Polsterung sorgt für ein bequemes Tragen Matter oberer Teil schützt gegen Lichtreflektionen
  • Einfach zu verstellendes Kopfband
Zertifizierungen: EN 166, EN 170