VWR® INCU-Line® IL 10, IL 23, IL 56, Digitale Inkubatoren
Lieferant: VWR Collection
390-0384EA 1080 CHF
390-0384 390-0385 390-0482 390-0999
VWR® INCU-Line® IL 10, IL 23, IL 56, Digitale Inkubatoren
Brutschränke Kleinbrutschränke
Die digitalen Inkubatoren IL 10, IL 23 und IL 56 bieten eine kostengünstige und platzsparende Lösung für Anwendungen in der Mikrobiologie und Hämatologie. Die Temperatur ist frei einstellbar in Schritten von 0,1 °C bis zu einer Maximaltemperatur von 70 °C. In der Gehäusebasis und den Wänden sind Heizelemente integriert, die Temperaturstabilität und -homogenität gewährleisten. Der IL 10 ist mit einem durchsichtigen Fenster für eine komplette Sicht oder einem eingefärbten, opaken Plexiglas®-Fenster zum Schutz lichtempfindlicher Proben erhältlich. Das Gehäuse und der Türrahmen sind vollständig aus epoxidbeschichtetem Stahlblech hergestellt.
  • Kompaktes Design (Stellfläche IL 10: 0,08 m²; IL 23: 0,12 m²; IL 56: 0,19 m²)
  • Digitale PID-Regelung mit PT100-Sensor und LED-Anzeige; die Temperaturregelung kann mit Hilfe eines Referenztemperatur-Messgeräts nachjustiert werden
  • Benutzerfreundlich, sicher und zuverlässig
Lieferumfang: Der IL 10 wird mit einem perforierten Einlegeboden geliefert, der IL 23 und IL 56 mit zwei. Der IL 10 kann optional mit bis zu zwei speziell konstruierten Aluminium-Röhrchenracks für die vertikale Inkubation von maximal 24 Eintauchnährböden verwendet werden. Jeder Inkubator wird mit einem Standard-Testzertifikat (Daten bei 37 °C gemessen; Messpunkt: Zentrum der Kammer) geliefert.
Bitte beachten * Messung bei leerer Kammer
Hinweis: Diese Inkubatoren sind nicht dafür ausgelegt, den FD X 15-140-Standard zu erfüllen.