2-Methyl-1,3-dithian ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
|
L00209.06
L00209.14
L00209.06EA
111
CHF
L00209.06
L00209.14
2-Methyl-1,3-dithian ≥98%
2-Methyl-1,3-dithian
Purity: 98%
CAS No.: 6007-26-7
Molecular Formula: C5H10S2
Formula Weight: 134.25
Flash Point: 82°(179°F)
Refractive Index: 1.5615
Boiling Point: 78-80°/9mm
Beilstein Reference: 102766
MDL No.: MFCD00014652
Formel:
C₅H₁₀S₂ MW: 134.27 g/mol Siedepunkt: 78…80 °C (9 mmHg) Dichte: 1.212 Flash-Pt: 82 °C (179 °F) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00014652 CAS-Nummer: 6007-26-7 EINECS: 227-859-6 |