4-tert-Butylcalix[8]aren 96%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
B21443.06EA 116 CHF
B21443.06 B21443.14 B21443.03
4-tert-Butylcalix[8]aren 96%
4-tert-Butylcalix[8]aren
Formel: C₈₈H₁₁₂O₈
MW: 1297,85 g/mol
Melting Pt: 411…412 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00075392
CAS-Nummer: 68971-82-4