4-tert-Butylcalix[6]aren 96%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
L14473.14EA
466
CHF
L14473.14
L14473.03
L14473.06
4-tert-Butylcalix[6]aren 96%
4-tert-Butylcalix[6]aren
Formel:
C₆₆H₈₄O₆ MW: 973,39 g/mol Melting Pt: 377…381 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00075464 CAS-Nummer: 78092-53-2 |