4-tert-Butylcalix[4]aren zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.14707.0001EA 170 CHF
8.14707.0001 8.14707.9999
4-tert-Butylcalix[4]aren zur Synthese, Sigma-Aldrich®
4-tert-Butylcalix[4]aren
Formel: C₄₄H₅₆O₄
MW: 648,93 g/mol
MDL Number: MFCD00066280
CAS-Nummer: 60705-62-6
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 344 - 347 °C
Molar Mass 648.92 g/mol
Hill Formula C44H56O4