4-tert-Butylcalix[4]aren ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
B21515.06EA
108
CHF
B21515.06
B21515.14
4-tert-Butylcalix[4]aren ≥99%
4-tert-Butylcalix[4]aren
Formel:
C₄₄H₅₆O₄ MW: 648,93 g/mol Melting Pt: 339…344 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00066280 CAS-Nummer: 60705-62-6 |