Calix[8]aren ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
B21666.03
B21666.06
B21666.14
B21666.03EA
117
CHF
B21666.03
B21666.06
B21666.14
Calix[8]aren ≥97%
Calix[8]aren
Purity: 97%
CAS No.: 82452-93-5
Molecular Formula: C56H48O8
Formula Weight: 848.99
Melting Point:
Formel:
C₅₆H₄₈O₈ Melting Pt: >450 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00143914 CAS-Nummer: 82452-93-5 |