Calix[6]aren ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
B21608.03 B21608.06 B21608.14
B21608.03EA 122 CHF
B21608.03 B21608.06 B21608.14
Calix[6]aren ≥98%
Calix[6]aren
Purity: 98% CAS No.: 96107-95-8 Molecular Formula: C42H36O6 Formula Weight: 636.74 Melting Point: 300° MDL No.: MFCD00143083
Formel: C₄₂H₃₆O₆
Melting Pt: >300 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00143083
CAS-Nummer: 96107-95-8