Calix[4]aren ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
B21320.03
B21320.06
B21320.03EA
218
CHF
B21320.03
B21320.06
Calix[4]aren ≥98%
Calix[4]aren
Purity: 98%
CAS No.: 74568-07-3
Molecular Formula: C28H24O4
Formula Weight: 424.50
Melting Point: 315-318°
MDL No.: MFCD00143912
Formel:
C₂₈H₂₄O₄ Melting Pt: 315…318 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00233673 CAS-Nummer: 74568-07-3 |