Calix[4]aren 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
290190010 290190050
ACRO290190010EA 97.1 CHF
ACRO290190010 ACRO290190050
Calix[4]aren 98%
Calix[4]aren
Formel: C₂₈H₂₄O₄
Melting Pt: 315…318 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00233673
CAS-Nummer: 74568-07-3
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Off-white to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %