Thulium-Standardlösung, 10000 mg/L Tm in 5%iger Salpetersäure (aus Tm₂O₃) Specpure® Standard für die ICP
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
14402.AD 14402.AE
14402.ADEA 264 CHF
14402.AD 14402.AE
Thulium-Standardlösung, 10000 mg/L Tm in 5%iger Salpetersäure (aus Tm₂O₃) Specpure® Standard für die ICP
Standards Kationischer Standards Thulium-Standards
Molecular Formula: Tm₂O₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011281
Zertifizierungen: Rückführbar auf NIST