Osmium-Standardlösung, 1000 mg/L Os in 20%iger Salzsäure (aus (NH4)2OsCl6) Specpure® Standard für die AAS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Specpure®
42239.AEEA 307 CHF
42239.AE
Osmium-Standardlösung, 1000 mg/L Os in 20%iger Salzsäure (aus (NH4)2OsCl6) Specpure® Standard für die AAS
Standards Kationischer Standards Osmium-Standards
Molecular Formula: (NH₄)₂OsCl₆ in 20% HCl
Physical Form: Liquid
UN No.: 1789
MDL No.: MFCD00011147
Zertifizierungen: Rückführbar auf NIST