Methyl Parathion, zertifiziert
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
Gefahr
Synonyms: Parathion-Methyl (O,O-Dimethyl-O-4-nitrophenylthiophosphat)
EHERC15890000EA 99.9 CHF
EHERC15890000
Methyl Parathion, zertifiziert
Methyl Parathion
Formel: C₈H₁₀NO₅PS
MW: 263,21 g/mol
Lager Temperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00041813
CAS-Nummer: 298-00-0
EINECS: 206-050-1
UN: 2811
ADR: 6.1,I