Kaliumheptafluorotantalat ≥99,99% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: Potassium heptafluorotantalate(V)
43733.09 43733.30 43733.18
43733.09EA 208 CHF
43733.09 43733.30 43733.18
Kaliumheptafluorotantalat ≥99,99% (Metall-Basis)
Kaliumheptafluorotantalat
Purity: 99.99% CAS No.: 16924-00-8 Molecular Formula: K2TaF7 Formula Weight: 392.14 Physical Form: Powder Density: 4.560 UN No.: 3288 MDL No.: MFCD00042369
Formel: F₇K₂Ta
MW: 392,13 g/mol
Dichte: 4.560
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00042369
CAS-Nummer: 16924-00-8
EINECS: 240-986-1
UN: 3288
ADR: 6.1,III