Kaliumheptafluoroniobat ≥99,5%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyms:
Potassium heptafluoroniobate(V)
51110.09
51110.18
51110.09EA
77.4
CHF
51110.09
51110.18
Kaliumheptafluoroniobat ≥99,5%
Kaliumheptafluoroniobat
Purity: 99.5%
CAS No.: 16924-03-1
Molecular Formula: K2NbF7
Formula Weight: 304.10
Physical Form: Powder
Sensitivity: Hygroscopic
UN No.: 3288
MDL No.: MFCD00042368
Formel:
F₇K₂Nb Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00042368 CAS-Nummer: 16924-03-1 EINECS: 240-987-7 UN: 3288 ADR: 6.1,III |