Silber-p-toluolsulfonat ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: Toluene 4-sulphonic acid silver salt
L00307.06 L00307.14
L00307.06EA 84.5 CHF
L00307.06 L00307.14
Silber-p-toluolsulfonat ≥98%
Silver p-toluenesulphonate
Purity: 98+% CAS No.: 16836-95-6 Molecular Formula: C7H7AgO3S Formula Weight: 279.07 Odour: Odourless UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00007511
Formel: C₇H₇AgO₃S
MW: 279,06 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007511
CAS-Nummer: 16836-95-6
EINECS: 240-859-0
ADR: 9,III