4-Methoxy-2(5H)-furanon 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
276680050 276680250
ACRO276680050EA 51.8 CHF
ACRO276680050 ACRO276680250
4-Methoxy-2(5H)-furanon 97%
4-Methoxy-2(5H)-furanon
Formel: C₅H₆O₃
MW: 114,1 g/mol
Siedepunkt: 130…131 °C (18mbar)
Melting Pt: 60…65 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00071565
CAS-Nummer: 69556-70-3
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Light yellow Crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 60 to 65 °C
GC ≥96.0 %