2-Chlor-N,N-dimethylacetamid ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
H50229.03 H50229.MD H50229.06
H50229.03EA 395 CHF
H50229.03 H50229.MD H50229.06
2-Chlor-N,N-dimethylacetamid ≥97%
2-Chlor-N,N-dimethylacetamid
Purity: 97% CAS No.: 2675-89-0 Molecular Formula: C4H8ClNO Formula Weight: 121.57 Refractive Index: 1.4790 Boiling Point: 98-100°/11mm MDL No.: MFCD00039360
Formel: C₄H₈ClNO
Siedepunkt: 98…100 °C (11 mmHg)
Dichte: 1,182
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00039360
CAS-Nummer: 2675-89-0
EINECS: 220-224-4