Acetoncyanohydrin 99% stabilisiert
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
102380050 102380250
ACRO102380050EA 139 CHF
ACRO102380050 ACRO102380250
Acetoncyanohydrin 99% stabilisiert
Acetoncyanohydrin
Formel: C₄H₇NO
Siedepunkt: 82 °C (23 mmHg)
Melting Pt: –19 °C
Dichte: 0.932 g/cm³
Flash-Pt: 73 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004455
CAS-Nummer: 75-86-5
EINECS: 200-909-4
UN: 1541
ADR: 6.1,I
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3990 to 1.4010 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Stabilizer Approx. 0.3% H3PO4