Nitrilotriessigsäure Trinatriumsalz Monohydrat ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
A18348.36EA 140 CHF
A18348.36 A18348.22
Nitrilotriessigsäure Trinatriumsalz Monohydrat ≥98%
Nitrilotriessigsäure Trinatriumsalz Monohydrat
Formel: C₆H₆NNa₃O₆·1H₂O
MW: 275,1 g/mol
Melting Pt: >300 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00150789
CAS-Nummer: 18662-53-8
EINECS: 205-355-7
Merck Index: 14,6579