Triethylentetramin 60%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: N,N'-Bis(2-aminoethyl)-1,2-ethanediamine, Trientine, DEH 24, EPH 925
344070500 344075000 344070025
ACRO344070500EA 29.2 CHF
ACRO344070500 ACRO344075000 ACRO344070025
Triethylentetramin 60%
Triethylentetramin
Formel: C₆H₁₈N₄
MW: 146,24 g/mol
Siedepunkt: 280 °C (760 mmHg)
Melting Pt: –35 °C
Dichte: 0.98 g/cm³
Flash-Pt: 129 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008169
CAS-Nummer: 112-24-3
EINECS: 203-950-6
UN: 2259
ADR: 8,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4960 to 1.5000 (20°C, 589 nm)
GC ≥55 %
Color scale ≤150 APHA