Arecoliniumbromid 98+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
250130250
250130050
250131000
ACRO250130250EA
135
CHF
ACRO250130250
ACRO250130050
ACRO250131000
Arecoliniumbromid 98+%
Arecoliniumbromid
Formel:
C₈H₁₄BrNO₂ Melting Pt: 171…174 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00039041 CAS-Nummer: 300-08-3 EINECS: 206-087-3 UN: 1544 ADR: 6.1,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to light yellow Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 168 to 174 °C |
Titration Argentometric | ≥98.0 % |