Titan-Standardlösung, 1000 mg/L Ti in 5%iger Salpetersäure mit Flußsäure (max. 1%) (aus Ti) Specpure® Standard für die AAS
Lieferant: Thermo Scientific
35771.AE
35771.AP
35771.AEEA
78.2
CHF
35771.AE
35771.AP
Titan-Standardlösung, 1000 mg/L Ti in 5%iger Salpetersäure mit Flußsäure (max. 1%) (aus Ti) Specpure® Standard für die AAS
Standards
Kationischer Standards
Titan-Standards
Molecular Formula: Ti in 5% HNO₃/tr. HF
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011264
Zertifizierungen: Rückführbar auf NIST
Learn more
![](/m-ch.vwr.com/de_CH/images/about_vwr_275x315.jpg)