Tantal-Standardlösung, 1000 mg/L Ta in 2%iger Flußsäure (aus TaCl5) Specpure® Standard für die ICP
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
13840.AD 13840.AE 13840.AP
13840.ADEA 134 CHF
13840.AD 13840.AE 13840.AP
Tantal-Standardlösung, 1000 mg/L Ta in 2%iger Flußsäure (aus TaCl5) Specpure® Standard für die ICP
Standards Kationischer Standards Tantal-Standards
Molecular Formula: TaCl₅ in 2% HF
Physical Form: Liquid
UN No.: 1790
MDL No.: MFCD00011252
Zertifizierungen: Rückführbar auf NIST