Tantal-Standardlösung, 10000 mg/L Ta in 2%iger Flußsäure (aus TaCl5) Specpure® Standard für die ICP
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
14419.AD 14419.AE 14419.AP
14419.ADEA 254 CHF
14419.AD 14419.AE 14419.AP
Tantal-Standardlösung, 10000 mg/L Ta in 2%iger Flußsäure (aus TaCl5) Specpure® Standard für die ICP
Standards Kationischer Standards Tantal-Standards
Molecular Formula: TaCl₅ in 2% HF
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011252
Zertifizierungen: Rückführbar auf NIST