Wolfram-Standardlösung, 1000 mg/L W in 5%iger Salpetersäure mit Flußsäure (max. 1%) (aus W) Specpure® Standard für die ICP
Lieferant: Thermo Scientific
35770.AD 35770.AE 35770.AP
35770.ADEA 105 CHF
35770.AD 35770.AE 35770.AP
Wolfram-Standardlösung, 1000 mg/L W in 5%iger Salpetersäure mit Flußsäure (max. 1%) (aus W) Specpure® Standard für die ICP
Standards Kationischer Standards Wolfram-Standards
Molecular Formula: W in 5% HNO₃/tr. HF
Physical Form: Liquid
Odour: Acidic
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011461
Zertifizierungen: Rückführbar auf NIST