Palladium-Standardlösung, 1000 mg/L Pd in verd. Salpetersäure (aus Pd(NO3)2) Certipur® Standard für die ICP, Supelco®
Lieferant: Merck
Certipur®
1.70339.0100EA 504 CHF
1.70339.0100
Palladium-Standardlösung, 1000 mg/L Pd in verd. Salpetersäure (aus Pd(NO3)2) Certipur® Standard für die ICP, Supelco®
Standards Kationischer Standards Palladium-Standards
Zertifizierungen: Rückführbar auf SRM von NIST