Niob-Standardlösung, 1000 mg/L Nb in 2%iger Flußsäure (aus NbCl5) Specpure® Standard für die AAS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
88083.AE
88083.AP
88083.AEEA
91.5
CHF
88083.AE
88083.AP
Niob-Standardlösung, 1000 mg/L Nb in 2%iger Flußsäure (aus NbCl5) Specpure® Standard für die AAS
Standards
Kationischer Standards
Niob-Standards
Molecular Formula: NbCl₅ in 2% HF
Physical Form: Liquid
UN No.: 1790
MDL No.: MFCD00011126
Zertifizierungen: Rückführbar auf NIST