Molybdän-Standardlösung, 1000 mg/L Mo in 5%iger Salpetersäure mit Flußsäure (max. 1%) (aus Mo) Specpure® Standard für die ICP
Lieferant: Thermo Scientific
35758.AE
35758.AP
35758.AD
35758.AEEA
143
CHF
35758.AE
35758.AP
35758.AD
Molybdän-Standardlösung, 1000 mg/L Mo in 5%iger Salpetersäure mit Flußsäure (max. 1%) (aus Mo) Specpure® Standard für die ICP
Standards
Kationischer Standards
Molybdän-Standards
Molecular Formula: Mo in 5% HNO₃/tr. HF
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00003465
Zertifizierungen: Rückführbar auf NIST