Germanium-Standardlösung, 1000 mg/L Ge in 5%iger Salpetersäure mit Flusssäure (max. 1%) (aus Ge) Specpure® Standard für die ICP
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
88067.AE 88067.AP
88067.AEEA 73.8 CHF
88067.AE 88067.AP
Germanium-Standardlösung, 1000 mg/L Ge in 5%iger Salpetersäure mit Flusssäure (max. 1%) (aus Ge) Specpure® Standard für die ICP
Standards Kationischer Standards Germanium-Standards
Molecular Formula: Ge in 5% HNO₃/tr. HF
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00085310
Zertifizierungen: Rückführbar auf NIST