2-Brom-4-methylpyrimidin ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
H54503.03
H54503.06
H54503.14
H54503.03EA
140
CHF
H54503.03
H54503.06
H54503.14
2-Brom-4-methylpyrimidin ≥97%
2-Bromo-4-methylpyrimidine
Purity: 97%
CAS No.: 130645-48-6
Molecular Formula: C5H5BrN2
Formula Weight: 173.01
Melting Point: 45-50°
MDL No.: MFCD04037883
Formel:
C₅H₅ClN₂ Melting Pt: 45…50 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD04037883 CAS-Nummer: 130645-48-6 |