N-(Benzyloxycarbonyloxy)succinimid
Lieferant: BACHEM BIOCHEMICA
Synonyms:
CBZ-OSu (Z-OSu)
4031237.0100
4031237.0500
BACE4031237.0100EA
0
CHF
BACE4031237.0100
BACE4031237.0500
N-(Benzyloxycarbonyloxy)succinimid
N-(Benzyloxycarbonyloxy)succinimid
Formel:
C₁₂H₁₁NO₅ |
MDL Number:
MFCD00005513 CAS-Nummer: 13139-17-8 EINECS: 236-075-3 |