(2E,4E)-2,4-Hexadienal überwiegend trans 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Purity: 95%
CAS No.: 142-83-6
Molecular Formula: C6H8O
Formula Weight: 96.13
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 67°(152°F)
Refractive Index: 1.5386
Odour: Floral
Boiling Point: 170-173°
Beilstein Reference: 1698401
UN No.: 2922
MDL No.: MFCD00007004
Formel:
C₆H₈O Siedepunkt: 170…173 °C Dichte: 0,871 Flash-Pt: 67 °C (152 °F) Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00007004 CAS-Nummer: 142-83-6 EINECS: 205-564-3 UN: 2922 ADR: 8,III |