1,2,3,4-Tetrahydronaphthalin-1-on (1-Tetralon, α-Tetralon) 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: 3,4-Dihydronaphthalen-1(2H)-one
138310250 138311000 138315000
ACRO138310250EA 31.6 CHF
ACRO138310250 ACRO138311000 ACRO138315000
1,2,3,4-Tetrahydronaphthalin-1-on (1-Tetralon, α-Tetralon) 98%
1,2,3,4-Tetrahydronaphthalin-1-on (1-Tetralon, α-Tetralon)
Formel: C₁₀H₁₀O
MW: 146,19 g/mol
Siedepunkt: 127 °C (13 mmHg)
Melting Pt: 5…6 °C
Dichte: 1.096 g/cm³
Flash-Pt: 130 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001688
CAS-Nummer: 529-34-0
EINECS: 208-460-6
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear yellow to amber to brown Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5660 to 1.5710 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %