7-Brom-1-tetralon
Lieferant: Cayman Chemical
Synonyms: 7-Bromo-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one
10007135-100 10007135-250 10007135-50 10007135-500
CAYM10007135-100EA 67.4 CHF
CAYM10007135-100 CAYM10007135-250 CAYM10007135-50 CAYM10007135-500
7-Brom-1-tetralon
7-Brom-1-tetralon
Formel: C₁₀H₉BrO
MW: 225,08 g/mol
MDL Number: MFCD02179287
CAS-Nummer: 32281-97-3