2-Oxazolidinon 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
129660250 129661000 129660050
ACRO129660250EA 49.6 CHF
ACRO129660250 ACRO129661000 ACRO129660050
2-Oxazolidinon 98%
2-Oxazolidinon
Formel: C₃H₅NO₂
Siedepunkt: 220 °C (48 mmHg)
Melting Pt: 86…89 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005268
CAS-Nummer: 497-25-6
EINECS: 207-840-9