Farbzahl-Standardlösungen, Pt-Co (Hazen)
Lieferant: REAGECON
HAZ250 HAZ10 HAZ25 HAZ50 HAZ0 HAZ100 HAZ40 HAZ500 HAZ5 HAZ5005
634-0500EA 317 CHF
634-0500 REGEHAZ10 REGEHAZ25 REGEHAZ50 REGEHAZ0 REGEHAZ100 REGEHAZ40 REGEHAZ500 REGEHAZ5 REGEHAZ5005
Farbzahl-Standardlösungen, Pt-Co (Hazen)
Standards Farbreferenzen und Spektroskopie-Standards
Die Produkte können zur Kalibrierung, Kontrolle, Qualifizierung und Validierung von Farbmessgeräten verwendet werden.
  • Gebrauchsfertig
  • Gravimetrisch hergestellt auf einer Gewicht/Gewicht-Basis
  • Konsistente Produktqualität - unabhängig, rückführbar, zertifiziert