Chrom-Standardlösung, 1000 mg/L Cr in 5%iger Salzsäure (aus Cr) Specpure® Standard für die AAS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
88059.AE
88059.AP
88059.AEEA
76.3
CHF
88059.AE
88059.AP
Chrom-Standardlösung, 1000 mg/L Cr in 5%iger Salzsäure (aus Cr) Specpure® Standard für die AAS
Standards
Kationischer Standards
Chrom-Standards
Molecular Formula: Cr in 5% HCl
Physical Form: Liquid
UN No.: 1789
MDL No.: MFCD00010944
Zertifizierungen: Rückführbar auf NIST