Chrom-Standardlösung, 1000 mg/L Cr in 5%iger Salzsäure (aus Cr) Specpure® Standard für die ICP
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
13864.AD
13864.AE
13864.AP
13864.ADEA
97.8
CHF
13864.AD
13864.AE
13864.AP
Chrom-Standardlösung, 1000 mg/L Cr in 5%iger Salzsäure (aus Cr) Specpure® Standard für die ICP
Standards
Kationischer Standards
Chrom-Standards
Molecular Formula: Cr in 5% HCl
Physical Form: Liquid
UN No.: 1789
MDL No.: MFCD00010944
Zertifizierungen: Rückführbar auf NIST