Chrom-Standardlösung, 10000 mg/L Cr in 5%iger Salzsäure (aus Cr) Specpure® Standard für die ICP
Lieferant: Thermo Scientific
14408.AD 14408.AE 14408.AP
14408.ADEA 168 CHF
14408.AD 14408.AE 14408.AP
Chrom-Standardlösung, 10000 mg/L Cr in 5%iger Salzsäure (aus Cr) Specpure® Standard für die ICP
Standards Kationischer Standards Chrom-Standards
Molecular Formula: Cr in 5% HCl
Physical Form: Liquid
UN No.: 1789
MDL No.: MFCD00010944
Zertifizierungen: Rückführbar auf NIST