Triethylboran 1 M in THF
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
L15109.AC L15109.AE
L15109.ACEA 63.3 CHF
L15109.AC L15109.AE
Triethylboran 1 M in THF
Triethylborane
CAS No.: 97-94-9 Molecular Formula: C6H15B Formula Weight: 98.00 Flash Point: -17°(1°F) Beilstein Reference: 1731462 UN No.: 2924 MDL No.: MFCD00009022
Formel: C₆H₁₅B
Dichte: 0.865
Flash-Pt: –17 °C (1 °F)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009022
CAS-Nummer: 97-94-9
EINECS: 202-620-9
UN: 2924
ADR: 3,II