Triethylboran 1 M THF, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
176981000 176988000
176981000.EA 99.3 CHF
176981000. 176988000.
Triethylboran 1 M THF, AcroSeal®
Triethylborane
Formel: C₆H₁₅B
MW: 98 g/mol
Dichte: 0.86 g/cm³
Flash-Pt: –17 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009022
CAS-Nummer: 97-94-9
EINECS: 202-620-9
UN: 2924
ADR: 3 II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Colorless to amber Solution
Strength 0.95 to 1.30 M
Water 4.2 to 6.0 %
HPLC ≥95 %
pH 4.0 to 6.0
Specific optical rotation 165° to 178° (20°C, 589 nm) (1 % in water DS)