Tributylboran 1 M in THF, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
177108000 177101000
177108000.EA 995 CHF
177108000. 177101000.
Tributylboran 1 M in THF, AcroSeal®
Tributylborane
Formel: C₁₂H₂₇B
Dichte: 0.847 g/cm³
Flash-Pt: –20 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009423
CAS-Nummer: 122-56-5
EINECS: 204-554-6
UN: 3392
ADR: 4.2,
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Solution
Strength 0.95 to 1.10 M
Loss on drying ≤0.5 % (105°C, 4 hr)
Residue after ignition ≤0.1 %
Titration with HClO4 99.0 to 101.0 %