Selen-Standardlösung, 1000 mg/L Se in 5%iger Salpetersäure (aus Se) Specpure® Standard für die AAS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
88094.AE
88094.AP
88094.AEEA
73.6
CHF
88094.AE
88094.AP
Selen-Standardlösung, 1000 mg/L Se in 5%iger Salpetersäure (aus Se) Specpure® Standard für die AAS
Standards
Kationischer Standards
Selen-Standards
Molecular Formula: Se in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134090
Zertifizierungen: Rückführbar auf NIST