Rubidium-Standardlösung, 1000 mg/L Rb in 5%iger Salpetersäure (aus Rb2CO3) Specpure® Standard für die AAS
Lieferant: Thermo Scientific
88091.AE
88091.AP
88091.AEEA
106
CHF
88091.AE
88091.AP
Rubidium-Standardlösung, 1000 mg/L Rb in 5%iger Salpetersäure (aus Rb2CO3) Specpure® Standard für die AAS
Standards
Kationischer Standards
Rubidium-Standards
Molecular Formula: Rb₂CO₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134055
Zertifizierungen: Rückführbar auf NIST