Rubidium-Standardlösung, 10000 mg/L Rb in 5%iger Salpetersäure (aus Rb2CO3) Specpure® Standard für die ICP
Lieferant: Thermo Scientific
14380.AE
14380.AD
14380.AP
14380.AEEA
237
CHF
14380.AE
14380.AD
14380.AP
Rubidium-Standardlösung, 10000 mg/L Rb in 5%iger Salpetersäure (aus Rb2CO3) Specpure® Standard für die ICP
Standards
Kationischer Standards
Rubidium-Standards
Molecular Formula: Rb₂CO₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134055
Zertifizierungen: Rückführbar auf NIST